Documentos
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145370
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 188-656-59
Comprimento
10 m
diâmetro
0.2 mm