GF18607473
Aluminum
tube, 1000mm, outside diameter 0.55mm, inside diameter 0.4mm, wall thickness 0.075mm, as drawn, 99.5%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL007025
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.50%
Formulário
tubes
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 186-074-73
resistividade
2.6548 μΩ-cm
D.E. × D.I.
0.55 mm × 0.4 mm
tubo C × espessura
1000 mm × 0.075 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)