Documentos Principais
GF18287365
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FA140500
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 182-873-65
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)