Documentos
GF18230060
Chromium
foil, thickness 0.5 mm, size 12.5 × 12.5 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
CR000210
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cr
Número CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 182-300-60
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamanho
12.5 × 12.5 mm
espessura
0.5 mm
pb
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N