GF18118391
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL017140
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 181-183-91
C × espessura
500 mm × 0.065 mm
D.E. × D.I.
0.74 mm × 0.61 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)