Documentos Principais
GF16118827
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 5m coil, 20mm coil width, 0.4mm thickness, hard
Sinônimo(s):
CU050280
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.038,00
R$ 4.038,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.038,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.038,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
temper (hard)
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 161-188-27
C × L × espessura
5 m × 20 mm × 0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)