Documentos Principais
GF16050260
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.01mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE220209
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 160-502-60
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)