Documentos Principais
GF15774060
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.5m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
AU075125
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.622,00
R$ 8.622,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.622,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 8.622,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 157-740-60
C × diâmetro
0.5 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)