Documentos Principais
GF15542467
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 25mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE040310
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 155-424-67
tamanho × espessura
25 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)