Documentos Principais
GF15396914
Zirconium
foil, thickness 0.088 mm, length 1 m, purity 99.2%
Sinônimo(s):
ZR000250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.671,00
R$ 11.671,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.671,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 11.671,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.2%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 153-969-14
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
1 m
espessura
0.088 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)