Documentos Principais
GF14906505
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness
Sinônimo(s):
FE260450
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.955,00
R$ 5.955,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.955,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 5.955,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 149-065-05
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)