Documentos Principais
GF14395844
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 19.0mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 16.56mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI117700
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.348,00
R$ 9.348,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.348,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 9.348,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 143-958-44
C × espessura
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
19.0 mm × 16.56 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)