Documentos Principais
GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
W 145450
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 140-275-21
Comprimento
5 m
diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)