Documentos
GF13882226
Zirconium
foil, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.2%
Sinônimo(s):
ZR000321
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.2%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-822-26
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
1.0 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N