Documentos Principais
GF13626659
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
CU065810
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.418,00
R$ 2.418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.418,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyester insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 136-266-59
Comprimento
50 m
diâmetro do condutor
0.05 mm
espessura de isolamento
0.004 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)