Documentos Principais
GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
Sinônimo(s):
FF217200
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 135-709-72
C × espessura
100 mm × 0.13 mm
D.E. × D.I.
1.65 mm × 1.39 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)