Documentos Principais
GF12715387
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
TI010550
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.562,00
R$ 5.562,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.562,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.562,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 127-153-87
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)