Documentos Principais
GF12521269
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE040305
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 125-212-69
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)