GF12154171
Aluminum
sphere, 200pcs, diameter 6.0mm, 99%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL006860
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
spheres
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 121-541-71
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho de partícula
6.0 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)