Documentos Principais
GF12113648
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50 x 50mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI140270
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 121-136-48
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)