Key Documents
GF11939014
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Sinônimo(s):
CO810250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 119-390-14
Comprimento
2 m
largura da espiral
25 mm
espessura
0.025 mm