GF11930284
Lead
wire reel, 20m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Lead, PB005111
About This Item
Ensaio
99.95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 119-302-84
resistividade
20.65 μΩ-cm
C × diâmetro
20 m × 0.25 mm
pb
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney