Documentos Principais
GF11910743
Zirconium
wire, 1.0 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.2%
Sinônimo(s):
ZR005143
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.544,00
R$ 2.544,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.544,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141751
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.544,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.2%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 119-107-43
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
0.5 m
diâmetro
1.0 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)