GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Sinônimo(s):
ZN063801
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
fabricante/nome comercial
Goodfellow 117-388-42
tamanho
150 × 150 mm
espessura
20 mm
densidade volumétrica
0.33 g/cm3
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)