Documentos Principais
GF11648145
Manganin® - resistance alloy
foil, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
CU060551
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 116-481-45
tamanho
150 × 150 mm
espessura
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)