Documentos Principais
GF11333405
Copper-gold alloy, Cu95Au5
10g lump, 10mm max. lump size
Sinônimo(s):
CY286100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.388,00
R$ 4.388,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.388,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 4.388,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 113-334-05
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)