Documentos Principais
GF11222491
Tungsten
Bolt, size m5 x 30 mm, length 50 pcs, head style hexagonal
Sinônimo(s):
W 00BO55, W
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 18.241,00
R$ 18.241,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 18.241,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
W
Número CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161620
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 18.241,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
embalagem
pkg of 50
fabricante/nome comercial
Goodfellow 112-224-91
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)