Documentos Principais
GF11220983
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE020240
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
forma
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 112-209-83
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)