Documentos Principais
GF11179267
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.1m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 015135
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.116,00
R$ 3.116,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.116,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.116,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 111-792-67
C × diâmetro
0.1 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)