Documentos Principais
GF11101699
Lead
foil, thickness 0.75 mm, size 300 × 300 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
PB000406
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.946,00
R$ 4.946,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.946,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pb
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 4.946,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 111-016-99
resistividade
20.65 μΩ-cm
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.75 mm
p.e.
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)