Documentos Principais
GF11100665
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 5 mm
Sinônimo(s):
AR312720
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.907,00
R$ 4.907,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.907,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.907,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
honeycomb
fabricante/nome comercial
Goodfellow 111-006-65
tamanho da célula
5 mm
tamanho
600 × 600 mm
espessura
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)