Documentos Principais
GF11050962
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 0.2m coil, 0.2mm thickness
Sinônimo(s):
NI080250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.026,00
R$ 4.026,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.026,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.026,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 110-509-62
C × espessura
0.2 m × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)