Documentos Principais
GF10854187
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.015 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
PP301150
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 108-541-87
Comprimento
0.5 m
espessura
0.015 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)