Documentos Principais
GF10641259
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm rod, 1.6mm diameter
Sinônimo(s):
FE047901
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 106-412-59
C × diâmetro
500 mm × 1.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)