Documentos
GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
Sinônimo(s):
AB112600
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
honeycomb
fabricante/nome comercial
Goodfellow 102-926-88
tamanho da célula
12.7 mm
tamanho
600 × 600 mm
espessura
20 mm