Key Documents
GF10254798
Tin
foil, 10mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.99+%
Sinônimo(s):
Tin, SN000420
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141745
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 102-547-98
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
chave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)