Documentos Principais
GF09680542
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI090260
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 10.500,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 096-805-42
C × L × espessura
2 m × 100 mm × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)