Documentos Principais
GF09281448
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.5m coil, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE080261
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.798,00
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.798,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 2.798,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 092-814-48
tamanho × espessura
0.5 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)