Documentos Principais
GF09276543
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.2m coil, 0.0125mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO010240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 13.727,00
R$ 13.727,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 13.727,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 13.727,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 092-765-43
tamanho × espessura
0.2 m × 0.0125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)