Key Documents
GF09101865
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinônimo(s):
PT017180
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 091-018-65
Comprimento
100 mm
D.E.
1.6 mm
espessura da parede
0.3 mm