Documentos Principais
GF09016040
Evanohm® - precision resistance alloy, Ni75Cr20Al2.5Cu2.5
foil, 10mm disks, 0.02mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI170250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 090-160-40
tamanho × espessura
10 mm × 0.02 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Evanohm is a registered trademark of CRS Holdings, Inc., a subsidiary of Carpenter Technology Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)