Documentos Principais
GF08779113
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU020400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.122,00
R$ 3.122,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.122,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
R$ 3.122,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper half hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 087-791-13
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)