Documentos Principais
GF08354910
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NI095815
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.623,00
R$ 6.623,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.623,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.623,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 083-549-10
espessura de isolamento
0.004 mm
fio C × diâmetro
50 m × 0.025 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)