Documentos Principais
GF08177801
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 10mm disks, 0.075mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO010300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 081-778-01
tamanho × espessura
10 mm × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)