Documentos Principais
GF08022057
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 4.8 mm, L 1800 mm, natural
Sinônimo(s):
FP357920
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.820,00
R$ 4.820,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.820,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.820,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 080-220-57
Comprimento
1800 mm
Diâmetro
4.8 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)