Documentos Principais
GF07928073
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CO010250
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
forma
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 079-280-73
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)