Documentos Principais
GF07911693
Copper-gold alloy, Cu95Au5
20g lump, 10mm max. lump size
Sinônimo(s):
CY286100
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.507,00
R$ 6.507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.507,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 6.507,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 079-116-93
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)