Documentos Principais
GF07797358
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NI095825
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.698,00
R$ 9.698,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.698,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 9.698,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 077-973-58
espessura de isolamento
0.003 mm
fio C × diâmetro
50 m × 0.05 mm , conductor diameter
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)