Documentos Principais
GF07369588
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 180 x 180mm, 0.05mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE080252
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 073-695-88
tamanho × espessura
180 mm × 180 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Boa tarde, A composição na descrição do produto GF07369588 (Fe 72,8 Cr 22 Al 5 Y 0,1 Zr 0,1) é composição mássica?
    1 answer
    1. Yes, Fe 72.8 Cr 22 Al 5 Y 0.1 Zr 0.1 is mass composition.