Documentos
GF07201538
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 100 x 100mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE240240
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
light tight (lt)
forma
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 072-015-38
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.038 mm